4-(Prop-1-en-2-yl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939114-1G
OR939114-250MG
APOSOR939114-1GEA
66.7
EUR
APOSOR939114-1G
APOSOR939114-250MG
4-(Prop-1-en-2-yl)phenol 95%
4-(Prop-1-en-2-yl)phenol
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134,175 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00128236 CAS-Nummer: 4286-23-1 |