5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthylamine
OR939187-1G OR939187-5G
APOSOR939187-1GEA 79.9 EUR
APOSOR939187-1G APOSOR939187-5G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine
Formel: C₁₀H₁₃N
Molecular Weight: 147,217 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130046
CAS-Nummer: 2217-43-8