6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR939226-1G OR939226-5G
APOSOR939226-1GEA 72.5 EUR
APOSOR939226-1G APOSOR939226-5G
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formel: C₉H₈ClNO
Molecular Weight: 181.619 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114866
CAS-Nummer: 22246-02-2