tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR939273-25G
OR939273-5G
APOSOR939273-25GEA
342
EUR
APOSOR939273-25G
APOSOR939273-5G
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
Formel:
C₁₀H₂₃IOSi Molecular Weight: 314,279 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863695 CAS-Nummer: 92511-12-1 |