4,4-Dimethyl-2-vinyloxazol-5(4h)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939274-1G OR939274-250MG
APOSOR939274-1GEA 683 EUR
APOSOR939274-1G APOSOR939274-250MG
4,4-Dimethyl-2-vinyloxazol-5(4h)-one 95%
4,4-Dimethyl-2-vinyloxazol-5(4h)-one
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139.152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085288
CAS-Nummer: 29513-26-6