2-Methyl-2-cyclohexen-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR939293-1G
OR939293-250MG
OR939293-500MG
APOSOR939293-1GEA
335
EUR
APOSOR939293-1G
APOSOR939293-250MG
APOSOR939293-500MG
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one 95%
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formel:
C₇H₁₀O Molecular Weight: 110,154 g/mol Siedepunkt: 176…179 °C Dichte: 0,9724 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061069 CAS-Nummer: 1121-18-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...