4-Chloro-pentanoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939296-1G OR939296-250MG OR939296-5G
APOSOR939296-1GEA 0 EUR
APOSOR939296-1G APOSOR939296-250MG APOSOR939296-5G
4-Chloro-pentanoyl chloride 95%
4-Chloro-pentanoyl chloride
Formel: C₅H₈Cl₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445304
CAS-Nummer: 63480-12-6