2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939327-1G OR939327-250MG
APOSOR939327-1GEA 662 EUR
APOSOR939327-1G APOSOR939327-250MG
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid
Formel: C₈H₄ClNO₂
Molecular Weight: 181,576 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11036379
CAS-Nummer: 89891-83-8