2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939394-1G OR939394-250MG
APOSOR939394-1GEA 125 EUR
APOSOR939394-1G APOSOR939394-250MG
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine 95%
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,586 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00235132
CAS-Nummer: 79055-63-3