Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-formylcyclopropanecarboxylate
OR939431-1G OR939431-5G
APOSOR939431-1GEA 299 EUR
APOSOR939431-1G APOSOR939431-5G
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate
Formel: C₇H₁₀O₃
Molecular Weight: 142.153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001285
CAS-Nummer: 20417-61-2