Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939437-1G OR939437-250MG
APOSOR939437-1GEA 109 EUR
APOSOR939437-1G APOSOR939437-250MG
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₈H₁₂O₃
Molecular Weight: 156.179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09031996
CAS-Nummer: 13148-83-9