2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR939481-100MG OR939481-250MG
APOSOR939481-100MGEA 98.6 EUR
APOSOR939481-100MG APOSOR939481-250MG
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157.554 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189121
CAS-Nummer: 1060804-53-6