7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939492-5G
APOSOR939492-5GEA 180 EUR
APOSOR939492-5G
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,127 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192371
CAS-Nummer: 6705-49-3