4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939507-10G OR939507-1G OR939507-5G
APOSOR939507-10GEA 696 EUR
APOSOR939507-10G APOSOR939507-1G APOSOR939507-5G
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile
Formel: C₇H₂ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00185811
CAS-Nummer: 55306-66-6