O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (E)-O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine
OR939572-25G
APOSOR939572-25GEA 406 EUR
APOSOR939572-25G
O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine 95%
O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine
Formel: C₃H₆ClNO
Molecular Weight: 107,539 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09951937
CAS-Nummer: 87851-77-2