Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939596-25G OR939596-5G
APOSOR939596-25GEA 1080 EUR
APOSOR939596-25G APOSOR939596-5G
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₆O₃
Molecular Weight: 172.222 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205586
CAS-Nummer: 94160-25-5