Dimethyl 2,2-dimethylmalonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939629-5G
APOSOR939629-5GEA 59.6 EUR
APOSOR939629-5G
Dimethyl 2,2-dimethylmalonate 95%
Dimethyl 2,2-dimethylmalonate
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09833516
CAS-Nummer: 6065-54-9