5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939638-1G
OR939638-250MG
APOSOR939638-1GEA
1250
EUR
APOSOR939638-1G
APOSOR939638-250MG
5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
5-(Bromomethyl)isoxazole
Formel:
C₄H₄BrNO Molecular Weight: 161,985 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669517 CAS-Nummer: 69735-35-9 |