2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939696-1G OR939696-250MG
APOSOR939696-1GEA 198 EUR
APOSOR939696-1G APOSOR939696-250MG
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄ClNO
Molecular Weight: 153,566 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848763
CAS-Nummer: 51786-11-9