2-Isopropylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939813-1G OR939813-250MG OR939813-5G
APOSOR939813-1GEA 29 EUR
APOSOR939813-1G APOSOR939813-250MG APOSOR939813-5G
2-Isopropylbenzaldehyde 95%
2-Isopropylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,202 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06201222
CAS-Nummer: 6502-22-3