4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939839-100MG
OR939839-1G
OR939839-250MG
OR939839-5G
APOSOR939839-100MGEA
0
EUR
APOSOR939839-100MG
APOSOR939839-1G
APOSOR939839-250MG
APOSOR939839-5G
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole
Formel:
C₃H₄BrN₃ Molecular Weight: 161,988 g/mol Siedepunkt: 161…162 °C Schmelzpunkt: 22 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD23378485 CAS-Nummer: 16681-67-7 |