4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939907-5G
APOSOR939907-5GEA 84.1 EUR
APOSOR939907-5G
4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one ≥98%
4-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formel: C₇H₄ClNOS
Molecular Weight: 185,631 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00796306
CAS-Nummer: 39205-62-4