Hex-5-yn-1-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: hex-5-yn-1-amine
OR939942-250MG OR939942-1G
APOSOR939942-250MGEA 223 EUR
APOSOR939942-250MG APOSOR939942-1G
Hex-5-yn-1-amine 96%
Hex-5-yn-1-amine
Formel: C₆H₁₁N
Siedepunkt: 144 °C (760 mm Hg)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09923614
CAS-Nummer: 15252-45-6
UN: 2733
ADR: 3+8,III