Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR939947-250MG OR939947-5G
APOSOR939947-250MGEA 364 EUR
APOSOR939947-250MG APOSOR939947-5G
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate
Formel: C₆H₈Cl₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129136
CAS-Nummer: 6134-66-3