3-(Carboxymethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939956-1G OR939956-5G
APOSOR939956-1GEA 0 EUR
APOSOR939956-1G APOSOR939956-5G
3-(Carboxymethyl)benzoic acid 95%
3-(Carboxymethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₈O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15523567
CAS-Nummer: 2084-13-1