2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939982-1G OR939982-250MG OR939982-500MG
APOSOR939982-1GEA 696 EUR
APOSOR939982-1G APOSOR939982-250MG APOSOR939982-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176.172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024285
CAS-Nummer: 73713-69-6