2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939996-1G OR939996-250MG
APOSOR939996-1GEA 174 EUR
APOSOR939996-1G APOSOR939996-250MG
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181.145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00661398
CAS-Nummer: 24195-10-6