1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940012-1G
OR940012-5G
APOSOR940012-1GEA
258
EUR
APOSOR940012-1G
APOSOR940012-5G
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene
Formel:
C₁₁H₁₆O₃ Molecular Weight: 196,243 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15144799 CAS-Nummer: 42866-92-2 |