3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Oxocyclopentanecarbonitrile
OR940018-1G OR940018-250MG
APOSOR940018-1GEA 400 EUR
APOSOR940018-1G APOSOR940018-250MG
3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile 95%
3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109.126 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21184612
CAS-Nummer: 41171-91-9