1-(Trimethylacetyl)imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940642-1G OR940642-5G
APOSOR940642-1GEA 105 EUR
APOSOR940642-1G APOSOR940642-5G
1-(Trimethylacetyl)imidazole 95%
1-(Trimethylacetyl)imidazole
Formel: C₈H₁₂N₂O
Molecular Weight: 152,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784427
CAS-Nummer: 4195-19-1