N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940722-1G OR940722-250MG OR940722-500MG
APOSOR940722-1GEA 783 EUR
APOSOR940722-1G APOSOR940722-250MG APOSOR940722-500MG
N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine 97%
N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
Molecular Weight: 231,289 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09608014
CAS-Nummer: 913642-78-1