Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940784-1G OR940784-250MG
APOSOR940784-1GEA 484 EUR
APOSOR940784-1G APOSOR940784-250MG
Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate
Formel: C₉H₆ClNO₂
Molecular Weight: 195,602 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13192027
CAS-Nummer: 914106-36-8