3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940818-1G OR940818-250MG
APOSOR940818-1GEA 217 EUR
APOSOR940818-1G APOSOR940818-250MG
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formel: C₆H₉ClO₂
Molecular Weight: 148,587 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093340
CAS-Nummer: 56663-75-3