Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940891-1G OR940891-5G
APOSOR940891-1GEA 0 EUR
APOSOR940891-1G APOSOR940891-5G
Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride 95%
Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride
Formel: C₄H₈ClNO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697958
CAS-Nummer: 36743-66-5