trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: trans-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)cyclobutanol
OR940901-1G OR940901-250MG
APOSOR940901-1GEA 578 EUR
APOSOR940901-1G APOSOR940901-250MG
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Formel: C₁₀H₂₂O₂Si
Molecular Weight: 202,366 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23105931
CAS-Nummer: 1408075-44-4