3-Methylazetidin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR940936-1G OR940936-250MG
APOSOR940936-1GEA 351 EUR
APOSOR940936-1G APOSOR940936-250MG
3-Methylazetidin-3-ol 95%
3-Methylazetidin-3-ol
Formel: C₄H₉NO
Molecular Weight: 87.12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10565787
CAS-Nummer: 256931-54-1
UN: 1759
ADR: 8 III