5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Chloro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR940939-1G OR940939-250MG
APOSOR940939-1GEA 78.3 EUR
APOSOR940939-1G APOSOR940939-250MG
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Molecular Weight: 196,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784346
CAS-Nummer: 344305-70-0