3-Bromocinnolin-4-ol > 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR940970-1G OR940970-250MG
APOSOR940970-1GEA 0 EUR
APOSOR940970-1G APOSOR940970-250MG
3-Bromocinnolin-4-ol > 97%
3-Bromocinnolin-4-ol
Formel: C₈H₅BrN₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD20921550
CAS-Nummer: 19419-09-1