(S)-Piperidin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR940988-5G OR940988-25G
APOSOR940988-5GEA 202 EUR
APOSOR940988-5G APOSOR940988-25G
(S)-Piperidin-3-ol 95%
(S)-Piperidin-3-ol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101.147 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08669819
CAS-Nummer: 24211-55-0