1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941050-1G OR941050-250MG
APOSOR941050-1GEA 295 EUR
APOSOR941050-1G APOSOR941050-250MG
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone
Formel: C₉H₉NO₃
Molecular Weight: 179,173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21363017
CAS-Nummer: 77344-68-4