Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941067-5G
APOSOR941067-5GEA 140 EUR
APOSOR941067-5G
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate 95%
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179,216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09833906
CAS-Nummer: 3095-48-5