1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941089-1G OR941089-250MG
APOSOR941089-1GEA 632 EUR
APOSOR941089-1G APOSOR941089-250MG
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀N₂·ClH
Molecular Weight: 182,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15143632
CAS-Nummer: 42456-82-6