1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941139-1G OR941139-250MG
APOSOR941139-1GEA 325 EUR
APOSOR941139-1G APOSOR941139-250MG
1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697715
CAS-Nummer: 764708-20-5