2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Cyclopropyl(2-hydroxyphenyl)methanone
OR941165-1G OR941165-250MG
APOSOR941165-1GEA 82.8 EUR
APOSOR941165-1G APOSOR941165-250MG
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24703561
CAS-Nummer: 128405-69-6