(S)-1-(Pyridin-3-yl)ethanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-1-(3-Pyridyl)ethylamine
OR941248-1G OR941248-250MG
APOSOR941248-1GEA 277 EUR
APOSOR941248-1G APOSOR941248-250MG
(S)-1-(Pyridin-3-yl)ethanamine 97%
(S)-1-(Pyridin-3-yl)ethanamine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09256803
CAS-Nummer: 27854-93-9