2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941362-1G OR941362-250MG
APOSOR941362-1GEA 790 EUR
APOSOR941362-1G APOSOR941362-250MG
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95%
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molecular Weight: 197,233 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023484
CAS-Nummer: 27049-45-2