1,6-Naphthyridin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941384-1G OR941384-250MG
APOSOR941384-1GEA 864 EUR
APOSOR941384-1G APOSOR941384-250MG
1,6-Naphthyridin-4-amine 95%
1,6-Naphthyridin-4-amine
Formel: C₈H₇N₃
Molecular Weight: 145.161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646213
CAS-Nummer: 28593-08-0