5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941422-1G
OR941422-250MG
APOSOR941422-1GEA
574
EUR
APOSOR941422-1G
APOSOR941422-250MG
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol
Formel:
C₈H₁₀ClNO Molecular Weight: 171.624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16998110 CAS-Nummer: 57649-14-6 |