3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941430-1G OR941430-250MG
APOSOR941430-1GEA 58 EUR
APOSOR941430-1G APOSOR941430-250MG
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18375406
CAS-Nummer: 31526-71-3