3-Acetamido-4-picoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(4-Methylpyridin-3-yl)acetamide
OR941452-1G
APOSOR941452-1GEA 53.8 EUR
APOSOR941452-1G
3-Acetamido-4-picoline 98%
3-Acetamido-4-picoline
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07776942
CAS-Nummer: 52090-68-3